Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

05188.4000 05188.5020 05188.6020 05188.6400 05188.7020 05188.3000
KRAF05188.4000EA 45 EUR
KRAF05188.4000 KRAF05188.5020 KRAF05188.6020 KRAF05188.6400 KRAF05188.7020 KRAF05188.3000
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, reinst
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR