Natriumhydroxid ∼32% in wässriger Lösung, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
1.05587.2500EA 79.7 EUR
1.05587.2500 1.05587.9025 1.05587.9200 1.05587.9950 1.05587.5000
Natriumhydroxid ∼32% in wässriger Lösung, EMPLURA®, Supelco®
Sodium hydroxide
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 9 °C
Boiling Point 119 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8 hPa (20 °C)
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material