Natriumhydroxid ≥32% in wässriger Lösung, EMSURE® für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
1.05590.2500EA 63.6 EUR
1.05590.2500 1.05590.9025 1.05590.9200 1.05590.9950
Natriumhydroxid ≥32% in wässriger Lösung, EMSURE® für die Stickstoffbestimmung, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 119 - 135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,30 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric,NaOH) ≥ 32.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃) ≤ 0.2 %
Chloride (Cl) ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %