Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR® niedriger Stickstoff-Gehalt
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
191533KEA
53.9
EUR
191533K
191536N
191537X
19153LF
Natriumhydroxid 30% (w/w) 40% (w/v) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR® niedriger Stickstoff-Gehalt
Sodium hydroxide
Polyethylen-Hahn (Produkt 33269 2K) kann an der 5-Liter-Verpackung angebracht werden.
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: ∼1.33 g/ml (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) | 38.6 - 41.7 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Identification (Na) | Passes test |
CO3 (as Na2CO3) | Max. 0.2 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |