Natriumhydroxid 50% water analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
380215000
380210025
380210100
ACRO380215000EA
30.9
EUR
ACRO380215000
ACRO380210025
ACRO380210100
Natriumhydroxid 50% water analysis_for
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 1.5 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Viscous solution |
Titration with HCl | 49 to 51 % |
Sodium carbonate (Na2CO3) | ≤0.1 % |
Sodium chloride (NaCl) | ≤0.008 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |