ortho-Phosphorsäure 24,7 - 25,3%, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

05517.3000 05517.7020 05517.1000 05517.2000 05517.5020 05517.6020
KRAF05517.3000EA 50.1 EUR
KRAF05517.3000 KRAF05517.7020 KRAF05517.1000 KRAF05517.2000 KRAF05517.5020 KRAF05517.6020
ortho-Phosphorsäure 24,7 - 25,3%, reinst
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Dichte: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR