ortho-Phosphorsäure 5%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
03057.2000 03057.3000 03057.4000 03057.5020 03057.6020
KRAF03057.2000EA 0 EUR
KRAF03057.2000 KRAF03057.3000 KRAF03057.4000 KRAF03057.5020 KRAF03057.6020
ortho-Phosphorsäure 5%, reinst
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 21
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344