VWR®, Messzylinder, flache Form, Klasse B, Borosilikatglas
Lieferant: VWR Collection
612-3846EA 61 EUR
612-3846 612-3845 612-3844 612-3843 612-3842 612-3841 612-3847
VWR®, Messzylinder, flache Form, Klasse B, Borosilikatglas
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, Klasse B, flache Form.
  • Sechseckiger Glasfuß
  • Graduierungen in kontrastreicher brauner Farbe mit Ringmarken an den Hauptgraduierungen
DIN 12680
Standards: DIN 12680