Mikrozentrifugenröhrchen, 0,65/1,7/2,0 ml, mit Schraubverschlüssen, Costar®
Lieferant: Corning
3207 3208 3209 3213 3620 3621 3622
525-0008EA 39.98 EUR
525-0008 525-0009 525-0010 525-0011 525-0012 525-0013 525-0014
Mikrozentrifugenröhrchen, 0,65/1,7/2,0 ml, mit Schraubverschlüssen, Costar®
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, graduiert, autoklavierbar.
  • Äußere Graduierungen und beschreibbarer Mattrand zur einfachen Probenidentifikation
  • Positive Dichtung ermöglicht wiederholtes Öffnen und Schließen
  • Flache Kappenoberfläche zum bequemen Etikettieren
  • Hält einem maximalen RCF von 17000×g stand
Diese Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus natürlichem (ungefärbtem) oder farbigem Polypropylen und sind RNase-/DNase-frei zertifiziert.
Farbig sortierte Packung enthält je eine Box mit Röhrchen in blau, grün, rot und orange.
Bestellinformation: Optional autoclavable plastic tube racks sold separately.