ortho-Phosphorsäure 85% 85, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
20621.320EA
133
EUR
20621.320
20621.513
20621.364
20621.330
20621.460
20621.290
ortho-Phosphorsäure 85% 85, GPR RECTAPUR®
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ Molecular Weight: 98 g/mol Siedepunkt: 158 Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.689 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,07344 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 85 - 87 % |
Density (20/4) | 1.680 - 1.710 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
PO3 + PO2 (as H3PO3) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.035 % |
Ca + Mg (as Ca) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |