Poliertücher, KIMTECH PREP*
Lieferant: KIMBERLY CLARK
7212 7213
115-2199EA 450 EUR
115-2199 115-1537
Poliertücher, KIMTECH PREP*
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für sensible Anwendungen
Die KIMTECH PREP* Poliertücher sind ideale Spunlace-Produkte für das Trockenpolieren von Glas und anderen Materialien. Sie eignen sich außerdem für den Einsatz vor und nach Farbanwendungen.
  • Große Rollen mit Innenabrollung in Eimerspender
  • Weich und voluminös – kein Verkratzen