ortho-Phosphorsäure ≥85% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
E582-500MLEA
165
EUR
E582-500ML
E582-50ML
ortho-Phosphorsäure ≥85% ACS
ortho-Phosphorsäure
Formel:
H₃PO₄ Molecular Weight: 98 g/mol Siedepunkt: 158 Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.71…1.87 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011340 CAS-Nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN: 1805 ADR: 8 III Merck Index: 14,07344 |
Spezifikation Testergebnisse
Antimony | < 0,002% |
APHA | ≤ 10 |
Arsenic | ≤ 0,0001% |
Assay | ≥ 85% |
Calcium | ≤ 0,002% |
Chloride | ≤ 0,0003% |
Heavy Metals | ≤ 0,001% |
Insoluble Matter | ≤ 0,001% |
Iron | ≤ 0,003% |
Magnesium | ≤ 0,002% |
Manganese | ≤ 0,5 ppm |
Nitrate | ≤ 0,0005% |
Potassium | ≤ 0,005% |
Reducing Substances | Pass |
Sodium | ≤ 0,025% |
Sulphate | ≤ 0,003% |
Volatile Acids | ≤ 0,001% |