Natriumthiosulfat 20% aqueous solution zA

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

03055.3000 03055.2000 03055.5020
KRAF03055.3000EA 108 EUR
KRAF03055.3000 KRAF03055.2000 KRAF03055.5020
Natriumthiosulfat 20% aqueous solution zA
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: 48
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR