Schwefelsäure 90 - 91% ≥90-91%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
1.00729.0500EA 44 EUR
1.00729.0500 1.00729.2500 1.00729.9025
Schwefelsäure 90 - 91% ≥90-91%, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 300 °C
Density 1.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid