Schwefelsäure 90% ≥90% für die Milchuntersuchung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20695.290EA 54.1 EUR
20695.290 20695.324
Schwefelsäure 90% ≥90% für die Milchuntersuchung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825