Osmiumtetraoxid 2% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmium(VIII)oxid
, Osmiumsäure
45384.9WEA
116
EUR
45384.9W
45384.AB
Osmiumtetraoxid 2% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel:
O₄Os Molecular Weight: 254,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 3287 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6893 |