Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Lieferant: Serva
Gefahr
Synonyme: Osmiumsäure, Osmium(VIII)oxid
31253.01 31253.02 31253.03 31253.04
SERA31253.01EA 71.8 EUR
SERA31253.01 SERA31253.02 SERA31253.03 SERA31253.04
Osmiumtetraoxid 4% in wässriger Lösung
Osmiumtetraoxid
Formel: O₄Os
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011150
CAS-Nummer: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 3287
ADR: 6.1,II