(±)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Epichlorhydrin, 1-Chlor-2,3-epoxypropan, 2,3-Epoxypropylchlorid, (±)-1-Chlor-2,3-epoxypropan, 3-Chlor-1,2-epoxypropan, 2-Chlormethyloxiran, (±)-Glycerolepichlorhydrin, (±)-3-Chlor-1,2-epoxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
45340-1L-F 45340-2.5L-F 45340-500ML-F
SIAL45340-1L-FEA 64.2 EUR
SIAL45340-1L-F SIAL45340-2.5L-F SIAL45340-500ML-F
(±)-Epichlorhydrin, Sigma-Aldrich®
(±)-Epichlorhydrin
Formel: C₃H₅ClO
Molecular Weight: 92,52 g/mol
Siedepunkt: 117,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57,2 °C
Dichte: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005132
CAS-Nummer: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03642