(±)-sec-Butylamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Butylamin, (±)-2-Aminobutan
107810050 107810025 107810250 107811000 107815000
ACRO107810050EA 18.7 EUR
ACRO107810050 ACRO107810025 ACRO107810250 ACRO107811000 ACRO107815000
(±)-sec-Butylamin 99%
(±)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 63 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –104 °C
Dichte: 0,72 g/cm³
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008094
CAS-Nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 12,01579
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %