(±)-2-Butanol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
107700010
107700025
107700100
ACRO107700010EA
32.9
EUR
ACRO107700010
ACRO107700025
ACRO107700100
(±)-2-Butanol 99%, reinst
(±)-2-Butanol
Formel:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 99 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0,81 g/cm³ Flammpunkt: 24 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004569 CAS-Nummer: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |