(±)-2-Butanol, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
41871.AK 41871.K2
41871.AKEA 35.1 EUR
41871.AK 41871.K2
(±)-2-Butanol, wasserfrei 99%
(±)-2-Butanol
Purity: 99% CAS No.: 78-92-2 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Physical Form: Liquid Density: 0.808 Refractive Index: 1.3970 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -115° Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 1718765 Merck Reference: 14,1541 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004569
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,808
Flammpunkt: 26 °C (79 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1541
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM