(±)-2-Butanol, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
43315.K2
43315.AK
43315.K2EA
109
EUR
43315.K2
43315.AK
(±)-2-Butanol, wasserfrei 99%
(±)-2-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 78-92-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.808
Refractive Index: 1.3970
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Sweet
Melting Point: -115°
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 1718765
Merck Reference: 14,1541
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004569
Formel:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ Molecular Weight: 74.12 g/mol Siedepunkt: 98…101 °C Schmelzpunkt: –115 °C Dichte: 0.808 Flammpunkt: 26 °C (79 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004569 CAS-Nummer: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3 II Merck Index: 14,1541 |