(±)-2-Butanol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09630.1000 1.09630.2500
1.09630.1000EA 60.4 EUR
1.09630.1000 1.09630.2500
(±)-2-Butanol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 94
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point -115 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 99 - 102 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 16.5 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.4 - 9.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 390 °C
Evaporation number 20