(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
294810-100ML 294810-1L
SIAL294810-100MLEA 95 EUR
SIAL294810-100ML SIAL294810-1L
(±)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,8534 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM