(±)-2-Butanol, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-Ethyl-methylcarbinol, (±)-Methyl-ethylcarbinol, (±)-sec-Butylalkohol, (±)-2-Hydroxybutan, (±)-sec-Butanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
96870-10ML-F 96870-1ML-F
96870-10ML-FEA 339 EUR
96870-10ML-F 96870-1ML-F
(±)-2-Butanol, Supelco®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Molecular Weight: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN: 1120
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e027469aa134a1d4c8aa9d7d577c02059cf4a6bd&vid=7fc18cf3c496d9601d557b45146dc6561dc89923&prid=web&clid=SAPDAM