(±)-2-Heptanol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxyheptan, (±)-Methyl-pentylcarbinol, Methylpentylcarbinol, Methylamylcarbinol, (±)-Pentyl-methylcarbinol
120370500
120370010
120372500
ACRO120370500EA
30.3
EUR
ACRO120370500
ACRO120370010
ACRO120372500
(±)-2-Heptanol 99+%
(±)-2-Heptanol
Formel:
C₇H₁₆O Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg) Dichte: 0,8175 g/cm³ Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004587 CAS-Nummer: 543-49-7 EINECS: 208-844-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 13,04682 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific gravity | (20°C) 0.816 to 0.819 |