(±)-2-Octanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caprylalkohol, (±)-Hexyl-methylcarbinol, Hexylmethylcarbinol, DL-2-Octanol, (±)-2-Hydroxyoctan, (±)-Methyl-hexylcarbinol, DL-2-Hydroxyoctan
129410010
129411000
129410025
ACRO129410010EA
42
EUR
ACRO129410010
ACRO129411000
ACRO129410025
(±)-2-Octanol 97%
(±)-2-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O Molecular Weight: 130,23 g/mol Siedepunkt: 174…181 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,81 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004591 CAS-Nummer: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06785 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |