(±)-2-Octanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16985.0F A16985.AE A16985.AP
A16985.0FEA 90.6 EUR
A16985.0F A16985.AE A16985.AP
(±)-2-Octanol ≥98%
(±)-2-Octanol
Purity: 98% CAS No.: 123-96-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4260 Odour: Pleasant Melting Point: -38° Boiling Point: 179-180° Beilstein Reference: 1719325 Merck Reference: 14,6752 MDL No.: MFCD00004591
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 179…180 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,819
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004591
CAS-Nummer: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6752