(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caprylalkohol, (±)-Hexyl-methylcarbinol, Hexylmethylcarbinol, DL-2-Octanol, (±)-2-Hydroxyoctan, (±)-Methyl-hexylcarbinol, DL-2-Hydroxyoctan
74858-100ML
74858-25ML
SIAL74858-100MLEA
350
EUR
SIAL74858-100ML
SIAL74858-25ML
(±)-2-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O Molecular Weight: 130,23 g/mol Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 0,818 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004591 CAS-Nummer: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 13,06785 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...