Propylenglycol 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
158720010
158720025
158720250
ACRO158720010EA
52.1
EUR
ACRO158720010
ACRO158720025
ACRO158720250
Propylenglycol 99%, reinst
Propylenglycol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 76,1 g/mol Siedepunkt: 187 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1,03 g/cm³ Flammpunkt: 99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064272 CAS-Nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |