Propylenglycol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
A18406.0E
A18406.36
A18406.0EEA
66.4
EUR
A18406.0E
A18406.36
Propylenglycol ≥98%
Propylenglycol
Purity: 98+%
CAS No.: 57-55-6
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4320
Odour: Nearly Odourless
pH: neutral
Melting Point: -60°
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 1340498
Merck Reference: 14,7855
MDL No.: MFCD00064272
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 76.1 g/mol Siedepunkt: 186…188 °C Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 1.036 Flammpunkt: 107 °C (225 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064272 CAS-Nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |