Propylenglycol, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22324.1000
8.22324.5000
8.22324.1000EA
44.88
EUR
8.22324.1000
8.22324.5000
Propylenglycol, EMPLURA®, Supelco®
Propylenglycol
Formel:
CH₃CH(OH)CH₂OH Molecular Weight: 76.1 g/mol Siedepunkt: 187.6 Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 99 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064272 CAS-Nummer: 57-55-6 EINECS: 200-338-0 Merck Index: 13,07947 |