Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Propylenglycol, (±)-1,2-Propylenglycol, (±)-1,2-Dihydroxypropan
24414.296EA 60.4 EUR
24414.296 24414.321 24414.365 24414.467
Propylenglycol ≥99%, TECHNICAL
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 187.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Brechungsindex (20°C) 1.431 - 1.435