Propylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
82280-1L 82280-250ML
SIAL82280-1LEA 145 EUR
SIAL82280-1L SIAL82280-250ML
Propylenglycol, Sigma-Aldrich®
Propylenglycol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OH
Siedepunkt: 187,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064272
CAS-Nummer: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM