(±)-1,3-Butandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
A11684.0DEA 207 EUR
A11684.0D A11684.0F A11684.AP
(±)-1,3-Butandiol ≥99%
(±)-1,3-Butandiol
Purity: 99% CAS No.: 107-88-0 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: 109°(249°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Mild Melting Point: -50° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1731276 Merck Reference: 14,1567 MDL No.: MFCD00004554
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 203…204 °C
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,005
Flammpunkt: 109 °C (249 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004554
CAS-Nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,1567