(±)-1,3-Butandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-1,3-Dihydroxybutan, (±)-1,3-Butylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01964.1000
8.01964.9200
8.01964.9025
8.01964.1000EA
57.7
EUR
8.01964.1000
8.01964.9200
8.01964.9025
(±)-1,3-Butandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90.12 g/mol Siedepunkt: 206…208 °C (1013 hPa) Dichte: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 116 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004554 CAS-Nummer: 107-88-0 EINECS: 203-529-7 Merck Index: 13,01566 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 90.12 g/mol |
Boiling Point | 207.5 °C (1.013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.08 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Refractive Index | 1.4395 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 9.4 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 7 (1 g/l, H2O) |
Ignition Point | 440 °C DIN 51794 |