DL-Kampfer 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
164640010
164640051
164642500
ACRO164640010EA
72
EUR
ACRO164640010
ACRO164640051
ACRO164642500
DL-Kampfer 96%
DL-Kampfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Molecular Weight: 152,24 g/mol Siedepunkt: 204 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 175…177 °C Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074738 CAS-Nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Residue after evaporation | ≤0.1 % |
Angle of optical rotation | -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...