DL-Kampfer zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41456.0250 8.41456.1000
8.41456.0250EA 35.3 EUR
8.41456.0250 8.41456.1000
DL-Kampfer zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C
Molar Mass 152.24 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Explosion Limit 0.6 - 4.5 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 460 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR