α-Pinen 97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit α-Tocopherol
164360050 164362500 164360010
ACRO164360050EA 26.9 EUR
ACRO164360050 ACRO164362500 ACRO164360010
α-Pinen 97% stabilisiert
α-Pinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 154…157 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001339
CAS-Nummer: 80-56-8
EINECS: 219-445-9
UN: 2368
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.8 % Alpha-tocopherol