(±)-3-Methylcyclopentanon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DL-3-Methylcyclopentanone
169370050 169370250
ACRO169370050EA 78.8 EUR
ACRO169370050 ACRO169370250
(±)-3-Methylcyclopentanon 99%
(±)-3-Methylcyclopentanon
Formel: C₆H₁₀O
Molecular Weight: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,91 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001416
CAS-Nummer: 1757-42-2
EINECS: 217-148-9
UN: 1224
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %