(±)-1-Aminoindan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1-Indanylamin, 1-Indanamin
103850010 103850050
ACRO103850010EA 60.8 EUR
ACRO103850010 ACRO103850050
(±)-1-Aminoindan 98%
(±)-1-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 1,5 °C
Dichte: 1,038 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003799
CAS-Nummer: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to green Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %