(±)-1-Aminoindan 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-1-Indanylamin, 1-Indanamin
A16585.03 A16585.06
A16585.03EA 35 EUR
A16585.03 A16585.06
(±)-1-Aminoindan 99%
(±)-1-Aminoindan
Purity: 99% CAS No.: 34698-41-4 Molecular Formula: C9H11N Formula Weight: 133.19 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5620 Melting Point: 2° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 3196205 MDL No.: MFCD00003799
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 225 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,038
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003799
CAS-Nummer: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7