(±)-1-Indanol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(±)-1-Hydroxyindan
FM00142.250
FM00142.1
CHMPFM00142.250EA
0
EUR
CHMPFM00142.250
MAYBFM00142.1
(±)-1-Indanol
(±)-1-Indanol
Formel:
C₉H₁₀O Molecular Weight: 134,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003797 CAS-Nummer: 6351-10-6 EINECS: 228-755-3 |