Natriumhydroxid 1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09956.0001
1.09956.0001EA
14.16
EUR
1.09956.0001
Natriumhydroxid 1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Dichte: 1,327 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8, |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.030 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |