Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: wasserfreie Soda

01103.3000 01103.6000 01103.5000
KRAF01103.3000EA 173 EUR
KRAF01103.3000 KRAF01103.6000 KRAF01103.5000
Natriumcarbonat 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105.99 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 854
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR