Leitfähigkeitsstandards, KCl, referenziert bei 25 °C
Lieferant: Thermo Scientific
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
42679.APEA
37.6
EUR
42679.AP
42679.K2
42692.AP
42692.K2
42692.K7
42693.AP
42693.K2
42693.K7
42694.AP
42694.K2
42695.AP
42695.K2
42695.K7
42696.AP
42696.K2
42697.AP
42680.K2
43405.K2
42680.K7
43405.AP
42680.AP
47057.AP
47057.K2
Leitfähigkeitsstandards, KCl, referenziert bei 25 °C
Standards
Leitfähigkeits-Standards
KCl Leitfähigkeitsstandards zum Kalibrieren von Leitfähigkeitsmesszellen im Bereich von 718 bis 100000 µS/cm.