Kaliumchlorid 3 M aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Potassiumchloride
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 95.7 EUR
43398.K2 43398.AK
Kaliumchlorid 3 M aqueous solution
Potassium chloride
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Formel: KCl
Molecular Weight: 74.55 g/mol
Siedepunkt: 1420
Schmelzpunkt: 773
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621