Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: SI Analytics
Synonyme: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 58 EUR
SCOI285138554 662-6185
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8