Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N)

Lieferant: Bernd Kraft

01044.6400 01044.3000 01044.7020 01044.4000 01044.5020 01044.5300 01044.6020 01044.7400 01044.5400
KRAF01044.6400EA 109 EUR
KRAF01044.6400 KRAF01044.3000 KRAF01044.7020 KRAF01044.4000 KRAF01044.5020 KRAF01044.5300 KRAF01044.6020 KRAF01044.7400 KRAF01044.5400
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR