Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
H20105 H20101
REGEH20105EA 68 EUR
REGEH20105 REGEH20101
Salzsäure 0.1 mol/l (0.1 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III